Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KCNIP3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-9853R-A750
BOSSBS-9853R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9853R-A750
Anti-KCNIP3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
This gene encodes a member of the family of voltage-gated potassium (Kv) channel-interacting proteins, which belong to the recoverin branch of the EF-hand superfamily. Members of this family are small calcium binding proteins containing EF-hand-like domains. They are integral subunit components of native Kv4 channel complexes that may regulate A-type currents, and hence neuronal excitability, in response to changes in intracellular calcium. The encoded protein also functions as a calcium-regulated transcriptional repressor, and interacts with presenilins. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described.

Type: Primary
Antigen: KCNIP3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 51-150/256
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité