Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-cardiac Troponin I Thr143 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-9860R-A750
BOSSBS-9860R-A750EA 886 EUR InStock
BOSSBS-9860R-A750
Anti-cardiac Troponin I Thr143 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Troponin I (TnI), along with troponin T (TnT) and troponin C (TnC), is one of 3 subunits that form the troponin complex of the thin filaments of striated muscle. TnI is the inhibitory subunit; blocking actin-myosin interactions and thereby mediating striated muscle relaxation. The TnI subfamily contains three genes: TnI-skeletal-fast-twitch, TnI-skeletal-slow-twitch, and TnI-cardiac. This gene encodes the TnI-cardiac protein and is exclusively expressed in cardiac muscle tissues. Mutations in this gene cause familial hypertrophic cardiomyopathy type 7 (CMH7) and familial restrictive cardiomyopathy (RCM).

Type: Primary
Antigen: cardiac Troponin I Thr143
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité