Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-MYOM1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-9863R-A680
BOSSBS-9863R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9863R-A680
Anti-MYOM1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Myomesin-1 and myomesin-2 are components of the vertebrate myofibrillar M band and are associated with Titin, Myosin and Connectin. The myomesin proteins are responsible for the formation of a head structure on one end of the Titin string that connects the Z and M bands of the sarcomere. Myomesin-1 and -2 have unique N-terminal domains and are expressed mainly in skeletal muscle. The gene encoding human myomesin-1 maps to chromosome 18p11.31-p11.32.

Type: Primary
Antigen: MYOM1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 1401-1500/1685
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité