L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-MYBPC3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-9868R-A680
BOSSBS-9868R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9868R-A680
Anti-MYBPC3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
MYBPC3 encodes the cardiac isoform of the thick-filament myosin-binding protein C. It is found in the crossbridge-bearing zone (C region) of A bands in vertebrate striated muscle. Regulatory phosphorylation of MYBPC3 by cAMP-dependent protein kinase (PKA) upon adrenergic stimulation may be linked to modulation of cardiac contraction. MYBPC3 binds F-Actin, MHC and native thin filaments, and modifies the activity of Actin-activated myosin ATPase. Mutations in the MYBPC3 gene lead mainly to truncation of the protein, which results in one cause of familial hypertrophic cardiomyopathy type 4 (CMH4More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité