Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MYBPC3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-9868R-A750
BOSSBS-9868R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9868R-A750
Anti-MYBPC3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
MYBPC3 encodes the cardiac isoform of the thick-filament myosin-binding protein C. It is found in the crossbridge-bearing zone (C region) of A bands in vertebrate striated muscle. Regulatory phosphorylation of MYBPC3 by cAMP-dependent protein kinase (PKA) upon adrenergic stimulation may be linked to modulation of cardiac contraction. MYBPC3 binds F-Actin, MHC and native thin filaments, and modifies the activity of Actin-activated myosin ATPase. Mutations in the MYBPC3 gene lead mainly to truncation of the protein, which results in one cause of familial hypertrophic cardiomyopathy type 4 (CMH4), a heart disorder characterised by ventricular hypertrophy, which often involves the interventricular septum and is usually asymmetric. The MYBPC3 gene maps to chromosome 11p11.2.

Type: Primary
Antigen: MYBPC3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 161-260/1274
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité