Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Sorcin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-9871R-A750
BOSSBS-9871R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9871R-A750
Anti-Sorcin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Sorcin is a highly conserved protein, with 95% homology between hamster and human sorcin sequences. Sorcin has four putative Ca-binding domains, two of which exhibit strong homology to calmodulin EF hand motifs. Calcium binding directly to sorcin has been demonstrated by in vitro assays. Sorcin is closely related to members of calpain and sarcoplasmic Ca²⁺ binding protein subfamilies. Sorcin undergoes calcium-dependent translocation from the cytosol to cellular membranes. Sorcin binds to and modulates ryanodine receptors and is widely distributed including heart and brain tissues. At the subcellular level, sorcin localizes to T-tubule junctions of cardiac sarcoplasmic reticulum.

Type: Primary
Antigen: Sorcin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 131-198/198
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité