Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SH2D1A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-9873R-A750
BOSSBS-9873R-A750EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9873R-A750
Anti-SH2D1A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
SH2D1A, also SH2 domain protein 1A, SAP and CD150/SLAM (Signalling lymphocyte activation molecule)-associated protein, influences Signalling pathways involving SLAM molecules at the interface between T and B cells. SH2D1A modulates SLAM by blocking the recruitment of tyrosine phosphatase SHP2 to the phosphorylated cytoplasmic domain of SLAM. SLAM activation mediates expansion of activated T cells during immune responses, induces production of interferons and changes the functional profile of subsets of T cells. SH2D1A is a hydrophilic, 128 amino acid protein that is 96% homologous to the mouse protein in both SH2 and tail domains. SH2D1A is present in all major subsets of T cells, including CD⁴⁺, CD45RO⁺, CD45RA⁺ and CD⁸⁺, but not in B cells. SH2D1A can interact via an SH2 domain with a motif (TIYXXV) present in the cytoplasmic tail of cell-surface receptors SLAM (CD150), CD84, CD229 (LY9) and CD244 (2B4).

Type: Primary
Antigen: SH2D1A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 1-100/128
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité