Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SIGLEC9 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-9874R-A750
BOSSBS-9874R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9874R-A750
Anti-SIGLEC9 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Two families of mammalian lectin-like adhesion molecules bind glycoconjugate ligands in a sialic acid-dependent manner: the selectins and the sialoadhesins. The sialic acid-binding immunoglobulin superfamily lectins, designated siglecs or sialoadhesins, are immunoglobulin superfamily members recognizing sialylated ligands. The common sialic acids of mammalian cells are N-acetyl-neuraminic acid (Neu5Ac) and N-glycolyl-neuraminic acid (Neu5Gc). Siglec-1 mediates local cell-cell interactions in lymphoid tissues and can be detected at contact points of macrophages with other macrophages, sinus-lining cells and reticulum cells. Siglec-7, highly expressed in monocytes and resident blood cells, but not in parenchymatous cells, mediates inhibition of natural killer cell cytotoxicity. Siglec-9 is closely homologous to Siglec-7; the gene encoding it maps to chromosome 19q13.41 in humans. It is highly expressed in peripheral blood leukocytes (but not eosinophils), liver, bone marrow, placenta and spleen. Siglec-8, a type I membrane protein, is selectively expressed on human eosinophils, basophils and mast cells, where it regulates their function and survival.

Type: Primary
Antigen: SIGLEC9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 166-260/463
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité