Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Staufen Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-9877R-A680
BOSSBS-9877R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-9877R-A680
Anti-Staufen Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Binds double-stranded RNA (regardless of the sequence) and tubulin. May play a role in specific positioning of mRNAs at given sites in the cell by cross-linking cytoskeletal and RNA components, and in stimulating their translation at the site.

Type: Primary
Antigen: Staufen
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 421-520/577
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Chicken, Horse, Others

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité