Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Cyclophilin 40 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-9878R-A680
BOSSBS-9878R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9878R-A680
Anti-Cyclophilin 40 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Cyclophilins are conserved, ubiquitous and abundant cytosolic peptidyl-prolyl cis-trans isomerases that accelerate the isomerization of XaaPro peptide bonds and the refolding of proteins. Human cyclophilin A (CyPA), an intracellular protein of 165 amino acids, is the target of cyclosporin A (CsA) and is encoded by a single unique gene conserved from yeast to humans. Cyclophilin B (CyPB) is secreted in biological fluids such as blood or milk and binds to a specific receptor present on the human lymphoblastic cell line Jurkat and on human peripheral blood lymphocytes. Cyclophilin D (CyP40) is a widely expressed cytoplasmic protein that catalyses the cis-trans isomerization of proline imidic peptide bonds in oligopeptides. It is a widely expressed cytoplasmic protein.

Type: Primary
Antigen: Cyclophilin 40
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 281-370/370
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité