Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GFI1B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-9881R-A680
BOSSBS-9881R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9881R-A680
Anti-GFI1B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Essential proto-oncogenic transcriptional regulator necessary for development and differentiation of erythroid and megakaryocytic lineages. Transcriptional repressor or activator depending on both promoter and cell type context; represses promoter activity of SOCS1 and SOCS3 and thus, may regulate cytokine Signalling pathways. Cooperates with GATA1 to repress target gene transcription, such as the apoptosis regulator BCL2L1; GFI1B silencing in leukemic cell lines markedly increase apoptosis rate. Inhibits down-regulation of MYC and MYB as well as the cyclin-dependent kinase inhibitor CDKN1A/P21WAF1 in IL6-treated myelomonocytic cells. Represses expression of GATA3 in T-cell lymphomas and inhibits GATA1-mediated transcription; as GATA1 also mediates erythroid GFI1B transcription, both GATA1 and GFI1B participate in a feedback regulatory pathway controlling the expression of GFI1B gene in erythroid cells. Suppresses GATA1-mediated stimulation of GFI1B promoter through protein interaction. Binds to gamma-satellite DNA and to its own promoter, auto-repressing its own expression. Alters histone methylation by recruiting histone methyltransferase to target genes promoters. Plays a role in heterochromatin formation.

Type: Primary
Antigen: GFI1B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 171-270/330
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité