Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HEBP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-9887R-A680
BOSSBS-9887R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9887R-A680
Anti-HEBP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
p22HBP, also known as HEBP1 (heme binding protein 1), HBP or HEBP, is a 189 amino acid intracellular tetrapyrrole-binding protein that assists in prevention of cellular toxicity by removing free porphyrinogens from the cell. Existing as a monomer, p22HBP localizes to cytoplasm and contains a 21 amino acid chemoattractant within its N-terminus that functions as a natural ligand for FPR3. p22HBP is a member of the HEBP family and binds N-methylprotoporphyrin and metalloporphyrins with similar affinity to porphyrinogens. The gene encoding p22HBP maps to human chromosome 12, which encodes over 1,100 genes and comprises approximately 4.5% of the human genome. Chromosome 12 is associated with a variety of diseases and afflictions, including hypochondrogenesis, achondrogenesis, Kniest dysplasia, Noonan syndrome and trisomy 12p, which causes facial developmental defects and seizure disorders.

Type: Primary
Antigen: HEBP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 51-150/189
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité