Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-CPNE9 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-9890R-A750
BOSSBS-9890R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9890R-A750
Anti-CPNE9 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Copine 9 is a 503 amino acid member of the copine family of evolutionarily conserved, soluble, calcium-dependent, membrane-binding proteins. Members of the copine family are involved in signal transduction and membrane trafficking. Arabidopsis thaliana mutants lacking copine proteins exhibit reduced cell number and smaller cell size, effects which may be due to a defect in vesicle fusion or transport. Copine 9 contains two N-terminal C2 domains and one C-terminal VWFA (von Willebrand factor A) domain, which is also referred to as the A domain or the core domain. As is characteristic of the copine family, copine 9 functions in membrane trafficking and is capable of binding phospholipids in a calcium-dependent manner.

Type: Primary
Antigen: CPNE9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 101-200/553
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité