Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Cappuccino Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-9895R-A750
BOSSBS-9895R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9895R-A750
Anti-Cappuccino Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Biogenesis of lysosome-related organelles complex-1 (BLOC-1) is a multisubunit protein necessary for biogenesis of specialised organelles of the endosomal-lysosomal system (such as melanosomes and platelet-dense granules). The complex consists of coiled-coil-forming proteins Snapin, Pallidin, Cappuccino, Muted, BLOS1, BLOS2, and BLOS3. The localisation of these proteins varies as they can be cytoplasmic, peripheral membrane bound or anchored to the vesicular membrane.Cappuccino, a primarily cytoplasmic protein, plays a role in the development of melanosomes, platelet-dense granules and other lysosome-related organelles. It interacts primarily with pallidin and Muted and has been implicated as an actin-nucleation factor that may play a role in crosstalk between microfilaments and microtubules.

Type: Primary
Antigen: Cappuccino
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 101-150/217
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité