Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Glycoprotein VI Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-9897R-A680
BOSSBS-9897R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9897R-A680
Anti-Glycoprotein VI Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Glycoprotein VI (GPVI) is a membrane glycoprotein receptor for collagen found in platelets. GPVI plays an important role in platelet procoagulant activity which may contribute to arterial and venous thrombus formation. GPVI is expressed in megakaryocytes and platelets. Patients deficient in GPVI suffer from mild hemorrhagic diathesis and their platelets fail to aggregate in response to collagen. There are three isoforms.

Type: Primary
Antigen: Glycoprotein VI
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 121-220/339
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité