Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MMRN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-9899R-A680
BOSSBS-9899R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9899R-A680
Anti-MMRN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Carrier protein for platelet (but not plasma) factor V/Va. Plays a role in the storage and stabilisation of factor V in platelets. Upon release following platelet activation, may limit platelet and plasma factor Va-dependent thrombin generation. Ligand for integrin alpha-IIb/beta-3 and integrin alpha-V/beta-3 on activated platelets, and may function as an extracellular matrix or adhesive protein.

Type: Primary
Antigen: MMRN1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 851-950/1228
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité