Anti-PAFAHG Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-9901R-A750
BOSSBS-9901R-A750EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9901R-A750
Anti-PAFAHG Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Inactivates paf by removing the acetyl group at the sn-2 position. This is a catalytic subunit. Plays an important role during the development of brain.
Type: Primary
Antigen: PAFAHG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 1-100/231
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité