Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-p47 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-9902R-A680
BOSSBS-9902R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9902R-A680
Anti-p47 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Platelet P47, also known as NSFL1C, UBX1, UBXD10 or UBXN2C, is a 370 amino acid protein that localizes to both the nucleus and the golgi apparatus (specifically to golgi stacks) and contains one SEP domain and one UBX domain. Functioning as part of a ternary complex with VCP (a protein involved in the heterotypic fusion of transport vesicles with their target membranes) and Syntaxin 5, p47 interacts with and reduces the ATPase activity of VCP and is required for the fragmentation of golgi stacks during mitosis and for subsequent reassembly of golgi stacks after mitosis. p47 is subject to phosphorylation during mitosis, which inhibits p47-golgi interaction and is, therefore, required for proper golgi stack formation and cisternal regrowth. Human p47 shares 89% sequence identity with its mouse counterpart, suggesting a conserved role between species. Multiple isoforms of p47 exist due to alternative splicing events.

Type: Primary
Antigen: p47
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 21-120/350
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité