Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IGFALS Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-9904R-A750
BOSSBS-9904R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9904R-A750
Anti-IGFALS Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
The Insulin-like growth factor binding proteins, or IGFBPs, are a family of seven proteins that have co-evolved with the IGFs. IGFBPs serve as shuttle molecules for both IGF-I and IGF-II and confer a level of regulation to the IGF Signalling system by influencing the bio-availability, concentration and distribution of IGFs in the extracellular environment. In human circulation, the IGF-binging protein complex requires ALS (IGFBP acid-labile subunit), an extracellular protein involved in receptor-ligand binding and cell adhesion. ALS, detected primarily in plasma, is involved in protein-protein interactions that result in the formation of protein complexes.

Type: Primary
Antigen: IGFALS
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 251-350/605
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité