Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CPN2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-9907R-A750
BOSSBS-9907R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9907R-A750
Anti-CPN2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
CPN2 is a zinc metalloprotease, and cleaves carboxy-terminal arginines and lysines from peptides found in the bloodstream such as complement anaphylatoxins, kinins, and creatine kinase MM (CK-MM). By removing only one amino acid, CPN has the ability to change peptide activity and receptor binding. It is a 280 kDa tetrameric glycoprotein that is synthesised by the liver and secreted into the plasma. It consists of 2 identical 83 kDa regulatory subunits (CPN2) and 2 identical 50 kDa catalytic subunits (CPN1). CPN2, the 83 kDa subunit, binds and stabilizes the catalytic subunit at 37 degrees Celsius and keeps it in circulation. Under some circumstances it may be an allosteric modifier of the catalytic subunit. CPN is a member of a larger family of carboxypeptidases, many of which also cleave arginine and lysine. Because of the highly conserved active sites and the possible redundant functions of carboxypeptidases, it has been difficult to elucidate the role of CPN in disease processes.

Type: Primary
Antigen: CPN2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 371-470/545
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité