Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GPLD1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-9910R-A680
BOSSBS-9910R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9910R-A680
Anti-GPLD1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Phosphatidylinositol-glycan-specific phospholipase D (GPI-PLD) is a high-density lipoprotein-associated protein found on chromosome 6p22 that specifically hydrolyses the inositol phosphate linkage in proteins anchored by phosphatidylinositol-glycans (PI-Gs). GPI-PLD is found in serum, liver, cerebrospinal fluid and in milk. The majority of plasma GPI-PLD appears to be specifically associated with a small, discrete and minor fraction of lipoproteins containing apoA-I and apoA-IV. Serum GPI-PLD activity is reduced over 75% in systemic inflammatory response syndrome and the downregulation of GPI-PLD could play an important role in the control of proinflammatory responses.

Type: Primary
Antigen: GPLD1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 51-150/840
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité