Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Orosomucoid 2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-9915R-A750
BOSSBS-9915R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9915R-A750
Anti-Orosomucoid 2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Orosomucoid 2 is a key acute phase plasma protein. Because of its increase due to acute inflammation, this protein is classified as an acute-phase reactant. The specific function of this protein has not yet been determined; however Orosomucoid 2 appears to function in modulating the activity of the immune system during the acute-phase reaction.

Type: Primary
Antigen: Orosomucoid 2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 101-201/201
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité