Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PAPP A2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-9916R-A680
BOSSBS-9916R-A680EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9916R-A680
Anti-PAPP A2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Pregnancy-associated plasma protein-A (Pappalysin-1 or PAPP-A), also known as Insulin-like growth factor-dependent IGF-binding protein 4 (IGFBP4) protease, is a member of the peptidase M43B family of proteins. PAPP-A, a metalloproteinase, cleaves Insulin-like growth factor binding proteins IGFBP4 and IGFBP5, releasing bound IGF. PAPP-A is primarily expressed in septa and anchoring villi in placenta and is also expressed in pregnancy serum. Levels of PAPP-A increase throughout pregnancy. Lower levels of expression can be detected in kidney, prostate, breast, ovary and endometrial tissues. PAPP-A is a secreted protein that can form homodimers; in pregnancy serum PAPP-A may also form a heterotetramer with PRG-2.

Type: Primary
Antigen: PAPP A2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 701-800/1791
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité