Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-TCN2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-9919R-A750
BOSSBS-9919R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9919R-A750
Anti-TCN2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Transcobalamin I (TCI) and Transcobalamin II (TCII) are secreted proteins belonging to the eukaryotic cobalamin transport proteins family and also to the vitamin B12-binding protein family. The genes encoding these proteins map to chromosome 11q11-q12 and 22q12.2, respectively. Transcobalamin I is a constituent of secondary granules in neutrophils, while Transcobalamin II binds cobalamin and mediates its transport into cells. These plasma proteins are expressed in various tissues and secretions.

Type: Primary
Antigen: TCN2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 101-200/427
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité