Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-UVRAG Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-9923R-A750
BOSSBS-9923R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9923R-A750
Anti-UVRAG Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
UVRAG, also known as p63 or DHTX, is a 699 amino acid cytoplasmic protein. UVRAG has been shown to activate the BECN1/PI 3-kinase complex, which promotes autophagy. Autophagy is the degradation of cellular proteins in the lysosomes, and when this pathway is suppressed, cell growth is deregulated. Mutations in the gene encoding UVRAG have been associated with colon cancer, suggesting that UVRAG is also involved in suppressing the proliferation and tumourigenicity of human colon cancer cells. UVRAG has been found to complement the ultraviolet sensitivity of xeroderma pigmentosum group C cells. Ubiquitously expressed, UVRAG is found at highest levels in kidney, lung, liver and brain. UVRAG contains one C2 domain, which is thought to be involved in calcium-dependent phospholipid binding.

Type: Primary
Antigen: UVRAG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 501-600/699
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité