Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-WDFY3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-9924R-A680
BOSSBS-9924R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9924R-A680
Anti-WDFY3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
WDFY3 was identified in a screen for phosphatidylinositol 3 phosphate binding proteins. The FYVE domain is a zinc binding domain found in many PtdIns binding proteins and is proposed to target proteins to membrane lipids. WDFY3 has been shown localised to the nuclear membrane and within autophagic membranes and it is proposed to function as a link between protein aggregates and the autophagic machinery. WDFY3 is also known as autophagy linked FYVE protein.

Type: Primary
Antigen: WDFY3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 951-1050/3526
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité