Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KCNE2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-9930R-A750
BOSSBS-9930R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9930R-A750
Anti-KCNE2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Ancillary protein that assembles as a beta subunit with a voltage-gated potassium channel complex of pore-forming alpha subunits. Modulates the gating kinetics and enhances stability of the channel complex. Associated with KCNH2/HERG is proposed to form the rapidly activating component of the delayed rectifying potassium current in heart (IKr). May associate with KCNQ2 and/or KCNQ3 and modulate the native M-type current. May associate with KCNQ1/KVLTQ1 and elicit a voltage-independent current. May associate with HCN1 and HCN2 and increase potassium current.

Type: Primary
Antigen: KCNE2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 51-123/123
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité