Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CREG2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-9957R-A750
BOSSBS-9957R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9957R-A750
Anti-CREG2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
The adenovirus E1A protein both activates and represses gene expression to promote cellular proliferation and inhibit differentiation. CREG (cellular repressor of E1A-stimulated genes) is a cellular protein that antagonizes transcriptional activation and cellular transformation by E1A. CREG was initially isolated in a yeast two-hybrid screen due to its interaction with the TATA-binding protein, TBP. A member of the CREG family, CREG2 (cellular repressor of E1A-stimulated genes 2) is a novel protein that shares 35% homology with CREG and is expressed at highest levels in brain. CREG2 is a secreted protein containing 290 amino acids whose N-terminus is thought to function as a signal sequence. The gene encoding CREG2 maps to human chromosome 2, which consists of 237 million bases, encodes over 1400 genes and makes up approximately 8% of the human genome. A number of genetic diseases are linked to genes on chromosome 2 including Harlequin icthyosis, sitosterolemia and Alstr syndrome.

Type: Primary
Antigen: CREG2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 21-120/290
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité