Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LCA5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-9973R-A750
BOSSBS-9973R-A750EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9973R-A750
Anti-LCA5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Leber congenital amaurosis (LCA) is one of the most common causes of hereditary blindness or severe visual impairment in infants. Mutations in several genes with diverse functions mapping to two loci have been implicated in LCA causation. These proteins are involved in processes such as photoreceptor development and maintenance, phototransduction, vitamin A metabolism and protein trafficking. LCA5, also known as Lebercilin, is a ciliary protein that is widely expressed during development and localizes to the connecting cilia of photoreceptors and to the microtubules, centrioles and primary cilia of cultured mammalian cells. The Leber congenital amaurosis 5-like protein (LCA5L) is a 670 amino acid protein that belongs to the LCA5 family.

Type: Primary
Antigen: LCA5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 121-220/697
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité