Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-C21orf91 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-9983R-A680
BOSSBS-9983R-A680EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9983R-A680
Anti-C21orf91 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
First is a 297 amino acid protein that contains a putative carboxy-terminal coiled-coil domain. With highest expression in embryonic dorsal retina and, during later embryonic stages, the anterior epithelial cells of the lens, it is suspected that EURL may play a role in cell determination and differentiation. The gene encoding EURL maps to the long arm of chromosome 21, which houses approximately 300 genes and comprises nearly 1.5% of the human genome. Chromosome 21-associated disorders include Alzheimer's Disease, amyotrophic lateral sclerosis and, most notably, Down Syndrome (also known as trisomy 21).

Type: Primary
Antigen: C21orf91
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 21-120/297
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité