Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

TNF alpha Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1F6] (ALEXA FLUOR® 680)

Fournisseur: Bioss
BSM-0387M-A680
BOSSBSM-0387M-A680EA 1120 EUR InStock
BOSSBSM-0387M-A680
TNF alpha Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1F6] (ALEXA FLUOR® 680)
Anticorps
Cytokine that binds to TNFRSF1A/TNFR1 and TNFRSF1B/TNFBR. It is mainly secreted by macrophages and can induce cell death of certain tumor cell lines. It is potent pyrogen causing fever by direct action or by stimulation of interleukin-1 secretion and is implicated in the induction of cachexia, Under certain conditions it can stimulate cell proliferation and induce cell differentiation. The TNF intracellular domain (ICD) form induces IL12 production in dendritic cells.

Type: Primary
Antigen: Tumor necrosis factor alpha
Clonality: Monoclonal
Clone: 1F6
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 77-233/233
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité