Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-beta 2-MG Mouse Monoclonal Antibody [clone: B2E5] (ALEXA FLUOR® 750)

Fournisseur: Bioss
BSM-0390M-A750
BOSSBSM-0390M-A750EA 1090 EUR InStock
BOSSBSM-0390M-A750
Anti-beta 2-MG Mouse Monoclonal Antibody [clone: B2E5] (ALEXA FLUOR® 750)
Anticorps
Beta 2 Microglobulin non-covalently associates with the 44 kDa alpha chain to form the HLA Class I antigen complex. Human beta 2 Microglobulin associated with HLA Class I antigens are expressed on many types of cells including lymphocytes, thymocytes, monocytes, granulocytes, platelets, endothelial cells, and epithelial cells. It is absent on erythrocytes.

Type: Primary
Antigen: beta 2-MG
Clonality: Monoclonal
Clone: B2E5
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité