Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CRP (C11F2) Mouse Monoclonal Antibody [clone: C11F2] (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BSM-0391M-A680
BOSSBSM-0391M-A680EA 1060 EUR InStock
BOSSBSM-0391M-A680
Anti-CRP (C11F2) Mouse Monoclonal Antibody [clone: C11F2] (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
C Reactive Protein is a major acute phase reactant synthesized primarily in the liver hepatocytes. It is a pentraxin (cyclic pentameric protein) compound of five identical nonglycosylated subunits of 206 amino acids each (m.w. 24 kDa), that are bound noncovalently to form the physiologic CRP molecule (m.w. 117.5 kDa). C Reactive Protein mediates activities associated with preimmune nonspecific host resistance. It is opsonic, an initiator of the classical complement cascade and an activator of monocytes/macrophages. CRP also binds to several nuclear components including chromatin, histones and snRNP, suggesting that it may play a role as a scavenger during cell necrosis. Studies have revealed that among other markers of inflammation, CRP shows the strongest association with cardiovascular events. Many clinical studies demonstrated that coronary mortality among patients with unstable angina and elevated CRP is significantly higher comparing with the patients without elevated CRP. Measurements of C reactive protein (hsCRP) in the patients with ischemic heart disease provide a novel method for detecting individuals at high risk of plaque rupture. .

Type: Primary
Antigen: C-reactive protein (C11F2)
Clonality: Monoclonal
Clone: C11F2
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité