Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

BrdU Mouse Monoclonal Antibody [clone: A7] (ALEXA FLUOR® 680)

Fournisseur: Bioss
BSM-0917M-A680
BOSSBSM-0917M-A680EA 1030 EUR InStock
BOSSBSM-0917M-A680
BrdU Mouse Monoclonal Antibody [clone: A7] (ALEXA FLUOR® 680)
Anticorps
Bromodeoxyuridine is a synthetic nucleoside that is an analogue of thymidine. BrdU is incorporated into DNA during S-phase of a cell cycle. It is commonly used in the detection of proliferating cells in living tissues

Type: Primary
Antigen: Bromodeoxyuridine
Clonality: Monoclonal
Clone: A7
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat; Others

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité