Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

ALB Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3F4] (ALEXA FLUOR® 680)

Fournisseur: Bioss
BSM-0945M-A680
BOSSBSM-0945M-A680EA 368 EUR InStock
BOSSBSM-0945M-A680
ALB Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3F4] (ALEXA FLUOR® 680)
Anticorps
Albumin is a soluble, monomeric protein which comprises about one-half of the blood serum protein. Albumin functions primarily as a carrier protein for steroids, fatty acids, and thyroid hormones and plays a role in stabilising extracellular fluid volume. Mutations in this gene on chromosome 4 result in various anomalous proteins. Albumin is a globular unglycosylated serum protein of molecular weight 65000. The human albumin gene is 16961 nucleotides long from the putative & apos; cap & apos; site to the first poly(A) addition site. It is split into 15 exons which are symmetrically placed within the 3 domains that are thought to have arisen by triplication of a single primordial domain. Albumin is synthesised in the liver as preproalbumin which has an N-terminal peptide that is removed before the nascent protein is released from the rough endoplasmic reticulum. The product, proalbumin, is in turn cleaved in the Golgi vesicles to produce the secreted albumin.

Type: Primary
Antigen: Serum albumin
Clonality: Monoclonal
Clone: 3F4
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human; Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité