Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

FGA Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4F7] (ALEXA FLUOR® 750)

Fournisseur: Bioss
BSM-1240M-A750
BOSSBSM-1240M-A750EA 1090 EUR InStock
BOSSBSM-1240M-A750
FGA Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4F7] (ALEXA FLUOR® 750)
Anticorps
Fibrinogen is the main protein of blood coagulation system. It is a large protein and it consists of two identical subunits that contain three polypeptide chains: alpha, beta and gamma. All chains are connected with each other by a number of disulfide bonds. Fibrinopeptides A (1 to 16 amino acids) and B (1 to 17 amino acids) are released by thrombin from the N terminal parts of alpha and beta chains, respectively. In this way fibrinogen is converted into fibrin, which by means of polymerisation forms a fibrin clot. Fibrinogen clotting underlies pathogenesis of MI, thromboembolism and thromboses of arteries and veins, Zince fibrin is the main substrate for thrombus formation. Fibrinogen activation is also involved in pathogenesis of inflammation, tumor growth and many other diseases. The normal fibrinogen concentration in plasma is about 3 mg/ml. The elevated level of fibrinogen in patient's blood is regarded as an independent risk factor for cardiovascular diseases. An increase in blood fibrinogen concentration was shown to be a strong predictor of coronary heart disease. All these facts make fibrinogen an important parameter in the diagnosis of cardiovascular diseases.

Type: Primary
Antigen: human Fibrinogen
Clonality: Monoclonal
Clone: 4F7
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human; Others

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité