Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CEA Mouse Monoclonal Antibody [clone: C3] (ALEXA FLUOR® 750)

Fournisseur: Bioss
BSM-1623M-A750
BOSSBSM-1623M-A750EA 1140 EUR InStock
BOSSBSM-1623M-A750
Anti-CEA Mouse Monoclonal Antibody [clone: C3] (ALEXA FLUOR® 750)
Anticorps
Major granulocyte receptor mediating recognition and efficient opsonin-independent phagocytosis of CEACAM-binding microorganisms, including Neissiria, Moxarella and Haemophilus species, thus playing an important role in the clearance of pathogens by the innate immune system. Responsible for RAC1 stimulation in the course of pathogen phagocytosis.

Type: Primary
Antigen: CEA
Clonality: Monoclonal
Clone: C3
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité