Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HBeAg Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2E9] (ALEXA FLUOR® 750)

Fournisseur: Bioss
BSM-2022M-A750
BOSSBSM-2022M-A750EA 1090 EUR InStock
BOSSBSM-2022M-A750
Anti-HBeAg Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2E9] (ALEXA FLUOR® 750)
Anticorps
Hepatitis B e-antigen (HBeAg) is a viral protein associated with HBV infections. Unlike the surface antigen, the e-antigen is found in the blood only when there are viruses also present. When the virus goes into hiding,? the e-antigen will no longer be present in the blood. HBeAg is often used as a marker of ability to spread the virus to other people (infectivity). Measurement of e-antigen may also be used to monitor the effectiveness of HBV treatment; successful treatment will usually eliminate HBeAg from the blood and lead to development of against e-antigen (anti-HBe). There are some types (strains) of HBV that do not make e-antigen; these are especially common in the Middle East and Asia. In areas where these strains of HBV are common, testing for HBeAg is not very useful.

Type: Primary
Antigen: HBeAg
Clonality: Monoclonal
Clone: 2E9
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Virus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité