Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RBC Mouse Monoclonal Antibody [clone: G2H4] (ALEXA FLUOR® 750)

Fournisseur: Bioss
BSM-2025M-A750
BOSSBSM-2025M-A750EA 1090 EUR InStock
BOSSBSM-2025M-A750
Anti-RBC Mouse Monoclonal Antibody [clone: G2H4] (ALEXA FLUOR® 750)
Anticorps
Red blood cells are the most common type of blood cell and are the vertebrate body's principal means of delivering oxygen from the lungs or gills to body tissues via the blood.

Type: Primary
Antigen: RBC
Clonality: Monoclonal
Clone: G2H4
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité