Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HCG alpha Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4A8] (ALEXA FLUOR® 750)

Fournisseur: Bioss
BSM-2026M-A750
BOSSBSM-2026M-A750EA 1090 EUR InStock
BOSSBSM-2026M-A750
Anti-HCG alpha Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4A8] (ALEXA FLUOR® 750)
Anticorps
The four human glycoprotein hormones chorionic gonadotropin (CG), luteinising hormone (LH), follicle stimulating hormone (FSH), and thyroid stimulating hormone (TSH) are dimers consisting of alpha and beta subunits that are associated noncovalently. The alpha subunits of these hormones are identical, however, their beta chains are unique and confer biological specificity. The protein encoded by this gene is the alpha subunit and belongs to the glycoprotein hormones alpha chain family.

Type: Primary
Antigen: HCG alpha
Clonality: Monoclonal
Clone: 4A8
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité