Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

CBN Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2B1] (ALEXA FLUOR® 680)

Fournisseur: Bioss
BSM-2028M-A680
BOSSBSM-2028M-A680EA 1090 EUR InStock
BOSSBSM-2028M-A680
CBN Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2B1] (ALEXA FLUOR® 680)
Anticorps
Cannabinol (CBN) is a weakly psychoactive cannabinoid found in Cannabis sativa and Cannabis indica. It is also a metabolite of tetrahydrocannabinol (THC). CBN acts as a weak agonist of CB1 receptors but has a higher affinity to CB2 receptors, with lower affinities in comparison to THC. Because of its somewhat selective CB2 agonism, it is used experimentally as an immunosuppressant.

Type: Primary
Antigen: Cannabinol
Clonality: Monoclonal
Clone: 2B1
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Others

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité