Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

TF Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1F10] (ALEXA FLUOR® 750)

Fournisseur: Bioss
BSM-2052M-A750
BOSSBSM-2052M-A750EA 1120 EUR InStock
BOSSBSM-2052M-A750
TF Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1F10] (ALEXA FLUOR® 750)
Anticorps
Transferrins are iron binding transport proteins which can bind two Fe(3+) ions in association with the binding of an anion, usually bicarbonate. It is responsible for the transport of iron from sites of absorption and heme degradation to those of storage and utilisation. Serum transferrin may also have a further role in stimulating cell proliferation.

Type: Primary
Antigen: Transferrin
Clonality: Monoclonal
Clone: 1F10
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité