Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CRIPTO Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2B11] (ALEXA FLUOR® 680)

Fournisseur: Bioss
BSM-2141M-A680
BOSSBSM-2141M-A680EA 1040 EUR InStock
BOSSBSM-2141M-A680
Anti-CRIPTO Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2B11] (ALEXA FLUOR® 680)
Anticorps
This gene encodes an epidermal growth factor-related protein that contains a cripto, FRL-1, and cryptic domain. The encoded protein is an extracellular, membrane-bound signaling protein that plays an essential role in embryonic development and tumor growth. Mutations in this gene are associated with forebrain defects. Pseudogenes of this gene are found on chromosomes 2, 3, 6, 8, 19 and X. Alternate splicing results in multiple transcript variants.

Type: Primary
Antigen: CRIPTO
Clonality: Monoclonal
Clone: 2B11
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 101-188/188
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité