EMC1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2F3] (ALEXA FLUOR® 680)
Fournisseur: Bioss
BSM-2279M-A680
BOSSBSM-2279M-A680EA 1090 EUR InStock
BOSSBSM-2279M-A680
EMC1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2F3] (ALEXA FLUOR® 680)
Anticorps
This gene encodes a single-pass type I transmembrane protein, which is a subunit of the endoplasmic reticulum membrane protein complex (EMC). Multiple alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Type: Primary
Antigen: ER membrane protein complex subunit 1
Clonality: Monoclonal
Clone: 2F3
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 101-200/993
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Rat; Rabbit
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité