Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

EMC1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2F3] (ALEXA FLUOR® 750)

Fournisseur: Bioss
BSM-2279M-A750
BOSSBSM-2279M-A750EA 1090 EUR InStock
BOSSBSM-2279M-A750
EMC1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2F3] (ALEXA FLUOR® 750)
Anticorps
This gene encodes a single-pass type I transmembrane protein, which is a subunit of the endoplasmic reticulum membrane protein complex (EMC). Multiple alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

Type: Primary
Antigen: ER membrane protein complex subunit 1
Clonality: Monoclonal
Clone: 2F3
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 101-200/993
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Rat; Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité