Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

CEA Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3G7] (ALEXA FLUOR® 680)

Fournisseur: Bioss
BSM-4792M-A680
BOSSBSM-4792M-A680EA 1080 EUR InStock
BOSSBSM-4792M-A680
CEA Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3G7] (ALEXA FLUOR® 680)
Anticorps
CEA-related cell adhesion molecules (CEACAM) belong to the carcinoembryonic antigen (CEA) family. It consists of seven CEACAM (CEACAM 1, CEACAM 3-CEACAM 8) and 11 pregnancy-specific glyco-protein (PSG 1-PSG 11) members. The CEA family proteins belong to the immunoglobulin (Ig) superfamily and are composed of one Ig variable-like (IgV) and a varying number (0-6) of Ig constant-like (IgC) domains. CEACAM molecules are membrane-bound either via a transmembrane domain or a glycosyl phosphatidyl inositol (GPI) anchor. CEACAM molecules are differentially expressed in epithelial cells or in leucocytes. Over-expression of CEA/ CEACAM 5 in tumors of epithelial origin is the basis of its wide-spread use as a tumor marker. The function of CEACAM family members varies widely: they function as cell adhesion molecules, tumor suppressors, regulators of lymphocyte and dendritic cell activation, receptors of Neisseria species and other bacteria.

Type: Primary
Antigen: Carcino Embryonic Antigen
Clonality: Monoclonal
Clone: 3G7
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 41-140/702
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité