Three-fold multi-tap bank, Discofix® C
Fournisseur: B. Braun
16615C
BRAU16615CEA 2010 EUR InStock
BRAU16615C
Three-fold multi-tap bank, Discofix® C
Perfusions
Drug-Resistant Multi-Tap Systems are used for administration of medicines and medicines such as anesthetics, cytostatics, antibiotics, narcoleptics, immunosuppressants and lipids.
  • Leaks caused by stress cracks, contamination and air embolism are prevented
  • Easy access through the rotary adapter for injections and aspirations
  • Control of the 45° position by 'clicking'
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité