Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Softaskin® pure Wash Lotion for Very Sensitive Skin

Fournisseur: B. Braun
180206
BRAU180206EA 278 EUR InStock
BRAU180206
Softaskin® pure Wash Lotion for Very Sensitive Skin
Soin de la peau Savons et soins nettoyants
Low-allergen wash lotion with skin-neutral pH value.

  • Suitable as a shower gel or for baths, especially for sensitive and exposed skin
  • Free from microplastics and parabens
  • Contains high-quality surfactants and is biodegradable
  • Perfume and colorant free
  • Dermatologically tested

Application: For hand washing in all medical and other facilities especially in neonatology,
oncology, dermatology, intensive care units, and kitchen areas, for patient washing prior to surgery and incontinence patients.

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité