Nettoyant pour les instruments, Helizyme
Fournisseur: B. Braun
18557
BRAU18557EA 82.1 EUR InStock
BRAU18557
Nettoyant pour les instruments, Helizyme
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
Helizyme est un nettoyant enzymatique à pH neutre associant des enzymes et des tensioactifs, utilisé pour le nettoyage manuel des dispositifs médicaux invasifs et non invasifs réutilisables (instruments chirurgicaux, endoscopes souples et rigides).
  • Excellente compatibilité matérielle
  • Adapté au nettoyage à ultrasons
  • Élimination des biofilms cliniquement prouvée
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité