Alkaline cleaners for machine washing of surgical instruments, Helimatic® Cleaner alcaline
Fournisseur: B. Braun
18731
BRAU18731EA 125 EUR InStock
BRAU18731
Alkaline cleaners for machine washing of surgical instruments, Helimatic® Cleaner alcaline
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
  • Effective cleaner of organic deposits
  • Typical dosage: 0,3 to 0,5%
  • Alkaline> pH10
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité